주요 문서
SRP0277
Sigma-Aldrich
PDE10A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
동의어(들):
HSPDE10A, Phosphodiesterase 10A1, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩1,078,438
₩1,078,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩1,078,438
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩1,078,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥60% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
특이 활성도
≥2851 pmol/min-μg
분자량
116 kDa
포장
pkg of 10 μg
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PDE10A(10846)
일반 설명
Human PDE10A1 (GenBank Accession No. NM_006661), full length with N-terminal GST tag, MW = 116 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)