주요 문서
SRP0268
Sigma-Aldrich
PDE4D3 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
동의어(들):
DPDE3, PDE4D, PDE4DN2, Phosphodiesterase 4D3, STRK1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 μG
₩996,629
₩996,629
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 μG
₩996,629
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩996,629
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
102.4 kDa
포장
pkg of 5 μg
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PDE4D(5144)
일반 설명
Human PDE4D3 (GenBank Accession No. U50159), full length, with N-terminal GST tag, MW = 102.4 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)