주요 문서
SRP0264
Sigma-Aldrich
PDE4B2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
동의어(들):
DPDE4, PDE4B, Phosphodiesterase 4B, cAMP-specific, Phosphodiesterase 4B2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 μG
₩916,647
₩916,647
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 μG
₩916,647
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩916,647
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
91.2 kDa
포장
pkg of 5 μg
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PDE4B(24626)
일반 설명
Human PDE4B2 (GenBank Accession No. NM_001037339), full length, with N-terminal GST tag, MW = 91.2 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)