주요 문서
SRP0235
Sigma-Aldrich
PI3 kinase [p110a(H1047R)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
동의어(들):
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic α, PtdIns-3-kinase p110
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩1,139,439
₩1,139,439
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩1,139,439
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩1,139,439
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥60% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
특이 활성도
≥1770 pmol/min-μg
분자량
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
포장
pkg of 20 μg
농도
0.38 mg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PIK3CA(5290)
일반 설명
Complex of N-terminal FLAG-tagged recombinant full-length human p110α (GenBank Accession No. U79143), with H1047R mutation, and recombinant full length, human p85α (no tag, GenBank Accession No. XM_043865). Co-expressed in Sf9 cells in a Baculovirus expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit of kinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 pmol of Phosphoinositol-3, 4,5-Trisphosphate/min at 37°C.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)