주요 문서
SRP0227
Sigma-Aldrich
SMURF1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
동의어(들):
E3 ubiquitin ligase SMURF1, KIAA1625, SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩949,837
₩949,837
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩949,837
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩949,837
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
특이 활성도
≥0.0055 pmol/min-μg
분자량
70 kDa
포장
pkg of 20 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... SMURF1(57154)
일반 설명
Human SMURF 1 (GenBank Accession No. NM_020429), amino acids 150-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG) MW = 70 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful in conjunction with E1 and E2 for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme required to transfer 1 pmol of ubiquitin to substrate/min at 37°C.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
LncRNA LITATS1 suppresses TGF-I?-induced EMT and cancer cell plasticity by potentiating TI?RI degradation.
Fan, et al.
The Embo Journal, 42, e112806-e112806 (2023)