주요 문서
SRP0225
Sigma-Aldrich
Rheb Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
GTP-binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩1,046,871
₩1,046,871
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩1,046,871
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩1,046,871
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
23 kDa
포장
pkg of 100 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... RHEB(6009)
일반 설명
Human Rheb (GenBank Accession No. NM_005614), full length with N-terminal HIS6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of biochemical function.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)