주요 문서
SRP0213
Sigma-Aldrich
PTP1B (1-321)/PTPN1 Active from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩563,934
₩563,934
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩563,934
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩563,934
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
mouse
재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
63.3 kDa
포장
pkg of 20 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PTPN1(5770)
일반 설명
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 1-321), with N-terminal GST tag, MW = 63.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
단위 정의
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
물리적 형태
Formulation: recombinant proteins were eluted in 25 mM Tris-HCL, 75 mM NaCl, pH 8.0, 0.05% Tween, 10 mM glutathione, 1 mM DTT and 50% glycerol.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)