재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
28 kDa
포장
pkg of 100 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... BCL2L1(598)
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)