주요 문서
SRP0185
Sigma-Aldrich
ALAS2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
ALA synthase 2-δ, ALAS-E, Aminolevulinic acid synthase 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩1,172,528
₩1,172,528
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩1,172,528
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩1,172,528
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
46 kDa
포장
pkg of 100 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... ALAS2(212)
일반 설명
Human ALAS2 (aminolevulinate, δ-, synthase 2) (GenBank Accession No. NM_000032), (amino acids 136-553) with N-terminal His tag, MW = 46 kDa, expressed in an E. coli expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol, 3 mM DTT, 20 μM pyridoxal 5′ phosphate monohydrate.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)