주요 문서
SRP0112
Sigma-Aldrich
HDAC-10 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
동의어(들):
HD10, Histone deacetylase 10
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩808,854
₩808,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩808,854
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩808,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥10% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
79 kDa
포장
pkg of 50 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... HDAC10(83933)
일반 설명
Human HDAC10, amino acids 1-481, GenBank Accession No. NM_032019, with N-terminal GST tag, MW = 79 kDa, expressed in baculovirus expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 50% glycerol.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)