주요 문서
SRP0102
Sigma-Aldrich
HDAC 2 His tag human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
동의어(들):
HD2, Histone deacetylase 2, Transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩968,513
₩968,513
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩968,513
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩968,513
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
60 kDa
포장
pkg of 50 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... HDAC2(3066)
일반 설명
Human HDAC2, GenBank Accession No. Q92769, full length with C-terminal His tag, MW = 60 kDa, expressed in baculovirus expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
단위 정의
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
물리적 형태
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 0.04% TWEEN® 20, and 20% glycerol.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
법적 정보
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)