문서
SRE0033
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA Buffer 50X concentrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
형태
liquid
Quality Level
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
저장 온도
room temp
관련 카테고리
애플리케이션
Running buffer for nucleic acid electrophoresis.
물리적 형태
2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water. Solution is 0.2 μm filtered.
Dilute with water to 1X.