SML3716
MS6105
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(5-(Cyclopropylmethyl)-3-(3-(6-(13-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-13-oxotridecanamido)hex-1-yn-1-yl)phenyl)-4-(4-sulfamoylbenzyl)-1H-pyrazol-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(NCCCCC#CC1=CC(C2=NN(C(CC3CC3)=C2CC4=CC=C(C=C4)S(N)(=O)=O)C5=NC(C(O)=O)=CS5)=CC=C1)CCCCCCCCCCCC(N[C@H](C(N6C[C@@H](C[C@H]6C(NCC7=CC=C(C=C7)C8=C(N=CS8)C)=O)O)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C65H81N9O9S3/c1-43-59(85-42-69-43)48-30-26-47(27-31-48)39-68-61(78)55-38-50(75)40-73(55)62(79)60(65(2,3)4)71-57(77)23-16-11-9-7-5-6-8-10-15-22-56(76)67-34-17-13-12-14-19-44-20-18-21-49(35-44)58-52(36-45-28-32-51(33-29-45)86(66,82)83)54(37-46-24-25-46)7
InChI key
APEYSKGQWJKJAZ-LCLGPXMOSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)