주요 문서
SML3439
Sigma-Aldrich
IXA4
98% (HPLC)
동의어(들):
N-​Methyl-​N-​[2-​(4-​methylphenoxy)​ethyl]​-​4-​[(1-​oxo-​3-​phenoxypropyl)​amino]​-1H-​pyrazole-​1-​acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩90,741
25 MG
₩366,212
₩90,741
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩90,741
25 MG
₩366,212
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H28N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
436.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩90,741
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CN1N=CC(NC(CCOC2=CC=CC=C2)=O)=C1)N(C)CCOC3=CC=C(C=C3)C
InChI
1S/C24H28N4O4/c1-19-8-10-22(11-9-19)32-15-13-27(2)24(30)18-28-17-20(16-25-28)26-23(29)12-14-31-21-6-4-3-5-7-21/h3-11,16-17H,12-15,18H2,1-2H3,(H,26,29)
InChI key
ZVSKMVAWWBSNOY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
IXA4 is a nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling. IXA4 reduced Aβ levels and prevents APP-associated mitochondrial dysfunction in CHO7PA2 cells expressing the V717F APP (APPV717F) mutant.
Nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)