주요 문서
SML3366
Sigma-Aldrich
SIS17
≥95% (HPLC)
동의어(들):
N′-Hexadecylthiophene-2-carbohydrazide, SIS 17, SIS-17
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩125,251
50 MG
₩412,090
₩125,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩125,251
50 MG
₩412,090
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H38N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
366.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩125,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(=O)NNCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H38N2OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22-23-21(24)20-17-16-19-25-20/h16-17,19,22H,2-15,18H2,1H3,(H,23,24)
InChI key
HSHXDCVZWHOWCS-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective HDAC11 inhibitor that effectively upregulates cellular serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level.
SIS17 is a potent and selective HDAC11 inhibitor (IC50 = 830 nM; IC50 >100 μM against HDAC1/4/8 or SIRT1/2/3/6) that effectively upregulates HDAC11 substrate, serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level in MCF7 cells (12.5 μM).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)