주요 문서
SML3364
Sigma-Aldrich
Emodepside
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Bay-44-4400, Cyclo[(αR)-α-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(αR)-α-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl], PF 1022-221
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩127,900
25 MG
₩516,200
₩127,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩127,900
25 MG
₩516,200
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C60H90N6O14
CAS Number:
Molecular Weight:
1119.39
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
₩127,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
저장 온도
−20°C
SMILES string
N5(CCOCC5)c1ccc(cc1)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C2=O)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C)Cc3ccc(cc3)N4CCOCC4)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C
InChI
1S/C60H90N6O14/c1-37(2)31-47-57(71)77-41(9)53(67)61(11)50(34-40(7)8)60(74)80-52(36-44-17-21-46(22-18-44)66-25-29-76-30-26-66)56(70)64(14)48(32-38(3)4)58(72)78-42(10)54(68)62(12)49(33-39(5)6)59(73)79-51(55(69)63(47)13)35-43-15-19-45(20-16-43)65-23-27-75-28-24-65/h15-22,37-42,47-52H,23-36H2,1-14H3/t41-,42-,47+,48+,49+,50+,51-,52-/m1/s1
InChI key
ZMQMTKVVAMWKNY-YSXLEBCMSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cyclooctadepsipeptide anthelmintic
Emodepside is a cyclooctadepsipeptide anthelmintic a novel mode of action involving the calcium-gated potassium channel SLO-1 in C. elegans, sometimes mediated by a latrophilin (LAT) receptor.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Pancreas,Adrenal gland
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)