주요 문서
SML3345
Sigma-Aldrich
LSL 60101
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(1-Benzofuran-2-yl)-1H -imidazole, 2-(2-Benzofuranyl)-1H -imidazole (ACI), Garsevil, LSL60101
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩113,500
25 MG
₩458,700
₩113,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩113,500
25 MG
₩458,700
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
184.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
₩113,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(ncc1)c2[o]c3c(c2)cccc3
InChI
1S/C11H8N2O/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
VBFQIUOSXHUWCT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
LSL 60101 is an orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that induces morphological/biochemical changes in astroglia and exhibits neuroprotective activity. LSL 60101 decreases neuroinflammation and reverses cognitive deficits and impaired social behavior in 5XFAD mice Alzheimer’s model.
Orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that exhibits neuroprotective activity
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)