주요 문서
SML3330
Sigma-Aldrich
MRK-560
≥98% (HPLC)
동의어(들):
MRK 560, MRK560, N-[cis-4-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-4-(2,5-difluorophenyl)cyclohexyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩125,251
50 MG
₩504,049
₩125,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩125,251
50 MG
₩504,049
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H17ClF5NO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
517.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩125,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)[S](=O)(=O)N[C@@H]1CC[C@@](CC1)([S](=O)(=O)c3ccc(cc3)Cl)c2c(ccc(c2)F)F
InChI
1S/C19H17ClF5NO4S2/c20-12-1-4-15(5-2-12)31(27,28)18(16-11-13(21)3-6-17(16)22)9-7-14(8-10-18)26-32(29,30)19(23,24)25/h1-6,11,14,26H,7-10H2/t14-,18+
InChI key
WDZVWDXOIGQJIO-UJKQEGAGSA-N
생화학적/생리학적 작용
Brain-penetrant, orally active, highly potent and selective gamma-secretase inhibitor with CNS Aβ40-lowering efficacy in mice and rats in vivo.
MRK-560 is a brain-penetrant, orally active, highly potent and selective gamma-secretase inhibitor (GSI; IC50 = 0.65 nM by SH-SY5Y cellular γ-secretase substrate A4CTF breakdown assay) with little inhibitory potency against a panel of 171 enzymes/receptors. MRK-560 blocks Aβ40 & Aβ42 production with similar potency in SH-SY5Y cultures (IC50 <0.5 nM) and lowers CNS Aβ40 in rats (brain & SCF ED50 in 8h = 6 & 10 mg/kg po.) and APP-YAC mice (brain ED50 in 4h <3 mg/kg po.) in vivo
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)