SML3222
TM-N1324
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1,4,5,7-tetrahydro-3-methyl-1-(9H-purin-6-yl)-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(C(N2)=C1C(C3=C(Cl)C=C(F)C=C3)CC2=O)C4=NC=NC5=C4NC=N5
InChI key
CYQNVXRIWKKWQG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터