주요 문서
SML3127
Sigma-Aldrich
Barbadin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-Amino-5-(4-benzylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩144,435
25 MG
₩466,088
₩144,435
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩144,435
25 MG
₩466,088
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H15N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
333.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩144,435
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
InChI
1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
InChI key
OCBXPCSXEQQADU-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)