주요 문서
SML3072
Sigma-Aldrich
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM
≥98% (HPLC)
동의어(들):
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM, 007-AM, 8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-methyladenosine-3′,5′-cyclic monophosphate, acetoxymethyl ester, 8-CPT-2′-O-Me-cAMP-AM, 8-CPT-AM, 8-pCPT-AM, CPT-AM
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 μMOL
₩466,088
₩466,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 μMOL
₩466,088
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21ClN5O8PS
CAS Number:
Molecular Weight:
557.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩466,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
film or powder
색상
colorless to light yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=C(N2[C@H](O[C@H](CO3)[C@H]4OP3(OCOC(C)=O)=O)[C@@H]4OC)SC5=CC=C(C=C5)Cl
InChI
1S/C20H21ClN5O8PS/c1-10(27)30-9-32-35(28)31-7-13-15(34-35)16(29-2)19(33-13)26-18-14(17(22)23-8-24-18)25-20(26)36-12-5-3-11(21)4-6-12/h3-6,8,13,15-16,19H,7,9H2,1-2H3,(H2,22,23,24)/t13-,15-,16-,19-,35?/m1/s1
InChI key
FZMWUFYPEVDWPA-SILPBKOMSA-N
생화학적/생리학적 작용
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM (CPT-AM) is a membrane-permeant acetoxymethyl (AM) ester precusor form of the EPAC-selective cAMP analog (ESCA) 8-pCPT-2′-O-Me-cAMP (CPT). CPT-AM is >100-times more cell-permeable than CPT (by FRET using CFP-Epac-YFP-expressing A431; No effect by PKA FRET assay) and >100-times more efficient in stimulating cellular Rap1 activation (ECmax = 0.1 μM/CPT-AM vs. 100 μM/CPT; HUVECs).
Acetoxymethyl (AM) ester precusor of the EPAC-selective cAMP analog 8-pCPT-2′-O-Me-cAMP with greatly improved membrane permeability and cellular efficacy.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)