주요 문서
SML3057
Sigma-Aldrich
Indacaterol
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-[(1R)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone, QAB-149, R)-5-[2-(5,6-diethylindan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-1H-quinolin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩84,042
50 MG
₩259,028
₩84,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩84,042
50 MG
₩259,028
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H28N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
392.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩84,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CNC1CC(C=C(CC)C(CC)=C2)=C2C1)C3=CC=C(O)C(N4)=C3C=CC4=O
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
InChI key
QZZUEBNBZAPZLX-QFIPXVFZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Indacaterol is an ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist. It is used as bronchodilator.
Ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist; bronchodilator
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Radhika Joshi et al.
Molecular pharmacology, 96(1), 56-72 (2019-05-01)
The effects of phosphodiesterase (PDE) 4 inhibitors on gene expression changes in BEAS-2B human airway epithelial cells are reported and discussed in relation to the mechanism(s) of action of roflumilast in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Microarray-based gene expression profiling