주요 문서
SML2670
Sigma-Aldrich
BAY-8002
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(2-chloro-5-(phenylsulfonyl)benzamido)benzoic acid, 2-[[2-Chloro-5-(phenylsulfonyl)benzoyl]amino]-benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩133,371
25 MG
₩537,240
₩133,371
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩133,371
25 MG
₩537,240
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H14ClNO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
415.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩133,371
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(c(cc2)Cl)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H14ClNO5S/c21-17-11-10-14(28(26,27)13-6-2-1-3-7-13)12-16(17)19(23)22-18-9-5-4-8-15(18)20(24)25/h1-12H,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
CLAUJSRBKSRTGQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
BAY-8002 is an orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1 (monocarboxylate transporter 1; SLC16A1) that potently inhibits bidirectional lactate transport. BAY-8002 exhibits antiproliferative activity in numerous cancer cell lines. BAY-8002 induces accumulation of lactate and significantly inhibits tumor growth in mice model. It does not cause tumor regression.
orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Maria Quanz et al.
Molecular cancer therapeutics, 17(11), 2285-2296 (2018-08-18)
The lactate transporter SLC16A1/monocarboxylate transporter 1 (MCT1) plays a central role in tumor cell energy homeostasis. In a cell-based screen, we identified a novel class of MCT1 inhibitors, including BAY-8002, which potently suppress bidirectional lactate transport. We investigated the antiproliferative