주요 문서
SML2579
Sigma-Aldrich
Tafluprost acid
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-Heptenoic acid, 9α,11α-dihydroxy-15,15-difluoro-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, AFP-172
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩65,569
5 MG
₩266,032
₩65,569
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩65,569
5 MG
₩266,032
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H28F2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
410.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.77
₩65,569
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
분석
≥98% (HPLC)
양식
oil
광학 활성
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
색상
colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\[C@@H]1[C@H]([C@H](C[C@H]1O)O)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C22H28F2O5/c23-22(24,15-29-16-8-4-3-5-9-16)13-12-18-17(19(25)14-20(18)26)10-6-1-2-7-11-21(27)28/h1,3-6,8-9,12-13,17-20,25-26H,2,7,10-11,14-15H2,(H,27,28)/b6-1-,13-12+/t17-,18-,19+,20-/m1/s1
InChI key
KIQXRQVVYTYYAZ-VKVYFNERSA-N
생화학적/생리학적 작용
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost acid is the active metabolite of Tafluprost, a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. Taflupost acid has high affinity and selectivity for the prostaglandin PGF2α (FP) receptor with a Ki of 0.4 nM.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)