주요 문서
SML2565
Sigma-Aldrich
MLS6585
≥98% (HPLC)
동의어(들):
CID 2886111, N-(6-tert-butyl-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)pyridine-4-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩124,236
25 MG
₩501,715
₩124,236
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩124,236
25 MG
₩501,715
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
357.47
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩124,236
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3ccncc3)C(=O)N)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O2S/c1-19(2,3)12-4-5-13-14(10-12)25-18(15(13)16(20)23)22-17(24)11-6-8-21-9-7-11/h6-9,12H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,20,23)(H,22,24)
InChI key
IMEICQDRTCGLFX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CID 2886111 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than other D1 PAMs such as DETQ and compound B.
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than DETQ and compound B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)