주요 문서
SML2533
Sigma-Aldrich
Jedi1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid, 5-Phenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩155,295
25 MG
₩501,715
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩155,295
25 MG
₩501,715
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.77
₩155,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1c([o]c(c1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-10(12(13)14)7-11(15-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)/p-1
InChI key
VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
생화학적/생리학적 작용
Jedi1 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)