주요 문서
SML2512
Sigma-Aldrich
Fosfomycin Trometamol
동의어(들):
Fosfomycin trometamol, Fosfomycin Trometamol Salt, Fosfomycin Tromethamine, Fosfomycin Tromethanol, Tromethamine-Fosfomycin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H18NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
259.19
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
Streptomyces sp.
양식
powder
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
InChI key
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Fosfomycin trometamol (fosfomycin tromethamine is mainly used for the treatment of uncomplicated urinary tract infections (UTIs). Fosfomycin has good in vitro activity against common uropathogens, such as Escherichia coli (including extended-spectrum β-lactamase-producing E. coli), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus saprophyticus.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)