주요 문서
SML2390
Sigma-Aldrich
JNS 1-40
≥95% (HPLC)
동의어(들):
N-benzyl-2-chloro-N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩110,432
25 MG
₩445,890
₩110,432
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩110,432
25 MG
₩445,890
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
317.77
UNSPSC 코드:
12352200
₩110,432
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC3=C(OCCO3)C=C2
InChI
1S/C17H16ClNO3/c18-11-17(20)19(12-13-4-2-1-3-5-13)14-6-7-15-16(10-14)22-9-8-21-15/h1-7,10H,8-9,11-12H2
InChI key
POYZNHCCXQEULA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
JNS 1-40 is a potent and selective cysteine-reactive covalent ligand of regulatory subunit PPP2R1A of the tumor-suppressor protein phosphatase 2A (PP2A) that activate PP2A in vitro and in vivo. JNS 1-40 targets C377 of PPP2R1A and inhibits breast cancer proliferation, and in vivo tumor growth.
cysteine-reactive covalent ligand of regulatory subunit PPP2R1A of the PP2A that activate PP2A
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Elizabeth A Grossman et al.
Cell chemical biology, 24(11), 1368-1376 (2017-09-19)
Many natural products that show therapeutic activities are often difficult to synthesize or isolate and have unknown targets, hindering their development as drugs. Identifying druggable hotspots targeted by covalently acting anti-cancer natural products can enable pharmacological interrogation of these sites