주요 문서
SML2344
Sigma-Aldrich
SJB3-019A
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(Pyridin-3-yl)napthalo(-2,3-d)oxazole-4,9-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩132,052
25 MG
₩426,503
₩132,052
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩132,052
25 MG
₩426,503
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H8N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
276.25
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩132,052
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to very dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
potent USP1 inhibitor that induces ID1 degradation, upregulation of p21 and cytoxicity in K562 and other leukemic cell lines
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Helena Mistry et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(12), 2651-2662 (2013-10-17)
Inhibitor of DNA binding 1 (ID1) transcription factor is essential for the proliferation and progression of many cancer types, including leukemia. However, the ID1 protein has not yet been therapeutically targeted in leukemia. ID1 is normally polyubiquitinated and degraded by