SML2203
SGC-GAK-1N
≥98% (HPLC)
동의어(들):
CA71, CA93 Negative Control, N-Methyl-6-(trifluoromethyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)quinolin-4-amine, SGC-GAK-1 Negative Control
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
dark green to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)C2=C3C(C=CC(C(F)(F)F)=C3)=NC=C2
InChI
1S/C20H19F3N2O3/c1-25(13-10-17(26-2)19(28-4)18(11-13)27-3)16-7-8-24-15-6-5-12(9-14(15)16)20(21,22)23/h5-11H,1-4H3
InChI key
PVTQCCFMFWASHK-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SGC-GAK-1, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-GAK-1, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)