SML2044
DMAT
≥98% (HPLC)
동의어(들):
CK2 Inhibitor II, 2-Dimethylamino-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzimidazol-2-amine, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine, DMAT
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(C)c1nc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H7Br4N3/c1-16(2)9-14-7-5(12)3(10)4(11)6(13)8(7)15-9/h1-2H3,(H,14,15)
InChI key
SLPJGDQJLTYWCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- to study its effects on parasite multiplication in a [3H]-hypoxanthine incorporation assay[1]
- to study its effects on the intracellular response in prostate cancer cells[2]
- to study its effects on cell division cycle 25C (cdc25C) phosphatase levels in prostate cancer cells[3]
생화학적/생리학적 작용
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)