주요 문서
SML1992
Sigma-Aldrich
FM-479
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(E)-2-Cyano-3-(5-(1-cyclohexyl-6-methyl-1,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)furan-2-yl)-N,N-dimethylacrylamide, 2-Cyano-3-(5-(1-cyclohexyl-6-methyl-1,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)furan-2-yl)-N,N-dimethylacrylamide, FM-381 Inactive Control
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩182,802
25 MG
₩705,933
₩182,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩182,802
25 MG
₩705,933
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H26N6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
442.51
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩182,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C(/C(C#N)=C/C(O1)=CC=C1C2=NC3=CN=C(N(C)C=C4)C4=C3N2C5CCCCC5)=O)C
InChI
1S/C25H26N6O2/c1-29(2)25(32)16(14-26)13-18-9-10-21(33-18)24-28-20-15-27-23-19(11-12-30(23)3)22(20)31(24)17-7-5-4-6-8-17/h9-13,15,17H,4-8H2,1-3H3/b16-13+
InChI key
RPIGHLXKDWUGDT-DTQAZKPQSA-N
생화학적/생리학적 작용
FM-479 is an FM-381 structural analog that exhibits no inhibitory potency against JAK3 or other kinases when used at the FM-381 effective dosing range of 100-300 nM. For characterization details of the active probe, FM-381, please visit the FM-381 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
FM-381, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase FM-381, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Inactive FM-381 structural analog.
특징 및 장점
FM-479 is a negative control for FM-381, a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michael Forster et al.
Cell chemical biology, 23(11), 1335-1340 (2016-11-15)
Janus kinases (JAKs) are a family of cytoplasmatic tyrosine kinases that are attractive targets for the development of anti-inflammatory drugs given their roles in cytokine signaling. One question regarding JAKs and their inhibitors that remains under intensive debate is whether