주요 문서
SML1894
Sigma-Aldrich
SYP-5
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-1-(5-Hydroxy-2-2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-3-(2-thienyl)-2-propen-1-one, (E)-1-(5-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-3-(thio-phen-2-yl)prop-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩131,341
₩131,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩131,341
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
312.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩131,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C=CC(C)(C)O2)C2=CC=C1C(/C=C/C3=CC=CS3)=O
InChI key
OMVURDVBYIJCOI-FNORWQNLSA-N
생화학적/생리학적 작용
SYP-5 is potent and selective inhibitor of HIF-1 activity that decreases HIF-1α and HIF-1β protein levels under hypoxic condition. SYP-5 inhibits tumor cell migration and invasion, as well as tumor angiogenesis.
SYP-5 is potent and selective inhibitor of HIF-1 activity.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Li-Hui Wang et al.
European journal of pharmacology, 791, 560-568 (2016-10-30)
Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) plays an essential role in carcinogenesis. The overexpression of HIF-1 induced by hypoxia is closely associated with metastasis, poor prognosis and high mortality. In this study, a novel HIF-1 inhibitor SYP-5 was first observed by the luciferase