주요 문서
SML1809
Sigma-Aldrich
PPTN trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[4-(4-Piperidinyl)phenyl]-7-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid trifluoroacetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩288,463
25 MG
₩1,160,653
₩288,463
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩288,463
25 MG
₩1,160,653
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H24F3NO2 · C2HF3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
589.52
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩288,463
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC2=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=CC=C2C(C4=CC=C(C5CCNCC5)C=C4)=C1)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C29H24F3NO2.C2HF3O2/c30-29(31,32)25-8-5-19(6-9-25)22-7-10-26-23(15-22)16-24(28(34)35)17-27(26)21-3-1-18(2-4-21)20-11-13-33-14-12-20;3-2(4,5)1(6)7/h1-10,15-17,20,33H,11-14H2,(H,34,35);(H,6,7)
InChI key
UAHMBIXBIRLMAG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PPTN is a P2Y14 receptor antagonist.
PPTN is a very potent (IC50 = 1 nM) P2Y14 receptor antagonist that does not interact with any other P2Y receptor at concentrations up to 10 μM. PPTN blocks UDP-glucose inhibition of forskolin-induced cAMP accumulation, and neutrophil chemotaxis towards UDP-glucose gradients with nM potency.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)