주요 문서
SML1646
Sigma-Aldrich
ZQ-16
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(Hexylthio)-6-hydroxy-4(3H)-pyrimidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩187,065
₩187,065
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩187,065
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
228.31
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩187,065
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCCCSC1=NC(O)=CC(O)=N1
InChI
1S/C10H16N2O2S/c1-2-3-4-5-6-15-10-11-8(13)7-9(14)12-10/h7H,2-6H2,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
UYXOAKRMLQKLQX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84 (G protein-coupled receptor 84). ZQ-16 activates GPR84-mediated calcium mobilization, inhibition of cAMP accumulation, phosphorylation of ERK1/2, receptor desensitization and internalization, and receptor-β-arrestin interaction.
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)