주요 문서
SML1636
Sigma-Aldrich
Pipecuronium bromide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Pipecurium bromide, RGH-1106
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩149,510
25 MG
₩604,433
₩149,510
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩149,510
25 MG
₩604,433
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H62Br2N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
762.70
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩149,510
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
[Br-].[Br-].[N+]1(CCN(CC1)[C@@H]2[C@@H]([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@H](C[C@@H]([C@H](C5)N6CC[N+](CC6)(C)C)OC(=O)C)CC4)C)CC3)C2)C)OC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C35H62N4O4.2BrH/c1-24(40)42-32-21-26-9-10-27-28(35(26,4)23-31(32)37-15-19-39(7,8)20-16-37)11-12-34(3)29(27)22-30(33(34)43-25(2)41)36-13-17-38(5,6)18-14-36;;/h26-33H,9-23H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI key
TXWBOBJCRVVBJF-YTGGZNJNSA-L
생화학적/생리학적 작용
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant which acts at the nicotinic acetylcholine receptor of the neuromuscular junction. Pipecuronium is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent.
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)