주요 문서
SML1626
Sigma-Aldrich
TFCA
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenamide, N-(4-Trifluoromethylphenyl) 3,4-dimethoxycinnamamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩127,078
₩127,078
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩127,078
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16F3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
351.32
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩127,078
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C18H16F3NO3/c1-24-15-9-3-12(11-16(15)25-2)4-10-17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(19,20)21/h3-11H,1-2H3,(H,22,23)/b10-4+
InChI key
KFWWXJZNIMFFRO-ONNFQVAWSA-N
생화학적/생리학적 작용
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist that reduces lipid accumulation and fatty liver in mice. Apparently TFCA binds to the LXR? ligand binding domain and induces interaction with NCoR corepressor.
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)