SML1557
LP99
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2R,3S)-LP99, N-(2R,3S)-2-(4-Chlorophenyl)-1-(1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-7-yl)-6-oxopiperidin-3-yl)-2-methylpropane-1-sulfonamide
About This Item
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(N2C(CC[C@H](NS(=O)(CC(C)C)=O)[C@H]2C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C=C1N4C)=CC4=O
InChI
1S/C26H30ClN3O4S/c1-16(2)15-35(33,34)28-22-11-12-24(31)30(26(22)18-5-7-19(27)8-6-18)20-9-10-21-17(3)13-25(32)29(4)23(21)14-20/h5-10,13-14,16,22,26,28H,11-12,15H2,1-4H3/t22-,26+/m0/s1
InChI key
LVDRREOUMKACNJ-BKMJKUGQSA-N
생화학적/생리학적 작용
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.