주요 문서
SML1387
Sigma-Aldrich
Mps1-IN-2
≥98% (HPLC)
동의어(들):
9-Cyclopentyl-2-[[2-ethoxy-4-(4-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]amino]-5,7,8,9-tetrahydro-5-methyl-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-6-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H36N6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
480.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC(N(C4CCCC4)CCC(N5C)=O)=C5C=N3)C(OCC)=C2
InChI
1S/C26H36N6O3/c1-3-35-23-16-19(31-13-10-20(33)11-14-31)8-9-21(23)28-26-27-17-22-25(29-26)32(18-6-4-5-7-18)15-12-24(34)30(22)2/h8-9,16-18,20,33H,3-7,10-15H2,1-2H3,(H,27,28,29)
InChI key
WELBJLUKWAJOQV-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Mps1-IN-2 is a potent and selective inhibitor of Mps1 kinase.
Mps1-IN-2 is a potent and selective inhibitor of Mps1 kinase. Mps1-IN-2 also significantly inhibits Plk1.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)