분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nc2[n]3c(nc(c3)c4nnc[o]4)ccc2c(c1)C(F)(F)F
InChI key
GRHYZVJEXKTJOS-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.