주요 문서
SML1095
Sigma-Aldrich
PKI-166
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(R)-4-[4-[(1-Phenylethyl)amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol, (R)-6-(4-Hydroxyphenyl)-4-[(1-phenylethyl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-[4-(((R)-1-Phenylethyl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]phenol, 4-[4-[[(1R)-1-Phenylethyl]amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol (9CI), CID 6918403, PKI 166, PKI166
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩173,565
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩173,565
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
330.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C2=CC3=C(N2)N=CN=C3N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C20H18N4O/c1-13(14-5-3-2-4-6-14)23-19-17-11-18(24-20(17)22-12-21-19)15-7-9-16(25)10-8-15/h2-13,25H,1H3,(H2,21,22,23,24)/t13-/m1/s1
InChI key
XRYJULCDUUATMC-CYBMUJFWSA-N
유전자 정보
human ... EGFR(1956)
생화학적/생리학적 작용
PKI-166 is a potent, selective and orally available EGF-R tyrosine kinase inhibitor.
PKI-166 is a potent, selective and orally available EGF-R tyrosine kinase inhibitor. PKI-166 potently inhibits the growth and metastasis of many human cancers including human pancreatic cancer.
기타 정보
Light and air sensitive.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)