주요 문서
SML1038
Sigma-Aldrich
MKC-733
≥98% (HPLC)
동의어(들):
DDP733, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4,7-dihydro-7-oxo-thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxamide hydrochloride, Pumosetrag
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩543,939
₩543,939
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩543,939
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17N3O2S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
339.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩543,939
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -15 to -20°, c = 1 in H2O
색상
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@@H]3C4CCN(CC4)C3.Cl
InChI
1S/C15H17N3O2S.ClH/c19-13-10(7-16-11-3-6-21-14(11)13)15(20)17-12-8-18-4-1-9(12)2-5-18;/h3,6-7,9,12H,1-2,4-5,8H2,(H,16,19)(H,17,20);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
XGVADZZDFADEOO-YDALLXLXSA-N
생화학적/생리학적 작용
MKC-733 is a 5-HT3 receptor agonist.
MKC-733 is a 5-HT3 specific agonist.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience