주요 문서
SML0959
Sigma-Aldrich
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Compound 16, N,N′-(Naphthalene-1,4-diyl)bis(4-methoxybenzenesulfonamide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩135,807
25 MG
₩599,662
₩135,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩135,807
25 MG
₩599,662
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H22N2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
498.57
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩135,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, white to light yellow to light gray
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene is a non-covalent inhibitor of the interaction between Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2).
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene is a non-covalent inhibitor of the interaction between Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). The Keap1–Nrf2 protein–protein interaction is considered a critical point of the Keap1–Nrf2–ARE (antioxidant response elements) system that protects cells from oxidative stress. Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene prevents Keap1 repression of Nrf2 activation, allowing Nrf2 to initiate antioxidant response element (ARE) to protect the cell. Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene has an IC50 of 2.7 micromolar and specifically binds to the Keap1 Kelch-DC domain.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Irina N Gaisina et al.
Neurochemistry international, 149, 105148-105148 (2021-07-31)
Aspirin is a desired leaving group in prodrugs aimed at treatment of neurodegeneration and other conditions. A library of aspirin derivatives of various scaffolds potentially activating Nrf2 has been tested in Neh2-luc reporter assay which screens for direct Nrf2 protein
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.