주요 문서
SML0812
Sigma-Aldrich
NBD-556
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-ethanediamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩149,408
25 MG
₩647,976
₩149,408
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩149,408
25 MG
₩647,976
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
337.84
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩149,408
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)NC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C
InChI
1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2)9-13(10-17(3,4)21-16)20-15(23)14(22)19-12-7-5-11(18)6-8-12/h5-8,13,21H,9-10H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,23)
InChI key
ZKXLQCIOURANAD-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4 that recognizes the HIV-1 envelope protein gp120.
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4. NBD-556 recognizes the HIV-1 envelope protein gp120 and induces restructuring of gp120 analogous to CD4 binding. The CD4-induced conformational change in gp120 is necessary for interaction with CCR5.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)