주요 문서
SML0683
Sigma-Aldrich
JNJ-40418677
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(S)-(3,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phenyl)-4-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩222,082
25 MG
₩892,084
₩222,082
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩222,082
25 MG
₩892,084
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H22F6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
480.44
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩222,082
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
주관자
Johnson & Johnson
관련 질환(들)
Alzheimer′s disease
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator that selectively blocks γ-site cleavage of the APP without affecting processing of Notch. In human neuroblastoma cells and rat primary neuronal cultures, JNJ-40418677 blocked secretion of Aβb42 (IC50 = 20 nM), with no affects on total Ab concentration, Notch signaling or COX activity. In vivo experiments showed that JNJ-40418677 dose dependently inhibited Aβ42 accumulation in the brain while promoting an increase in Aβ38.
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)