SML0666
GSK1210151A
≥98% (HPLC)
동의어(들):
7-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-8-(methyloxy)-1-[(1R)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]quinolin-2-one, I-BET151
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
주관자
GlaxoSmithKline
관련 질환(들)
cancer
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3c([nH][c]2=O)cnc4c3cc(c(c4)c5c(n[o]c5C)C)OC)[C@H](C)c1ncccc1
InChI
1S/C23H21N5O3/c1-12-21(14(3)31-27-12)16-9-18-15(10-20(16)30-4)22-19(11-25-18)26-23(29)28(22)13(2)17-7-5-6-8-24-17/h5-11,13H,1-4H3,(H,26,29)/t13-/m1/s1
InChI key
VUVUVNZRUGEAHB-CYBMUJFWSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)