SML0665
동의어(들):
(4-Methoxy-phenyl)-(6-methoxy-quinazolin-4-yl)-amine hydrochloride, 6-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-quinazolinamine hydrochloride, LY456236, MPMQ
≥98% (HPLC)
powder
white to beige
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
2-8°C
1S/C16H15N3O2.ClH/c1-20-12-5-3-11(4-6-12)19-16-14-9-13(21-2)7-8-15(14)17-10-18-16;/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,19);1H
AVKFOWUSTVWZQN-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.