SML0664
LM11A-31 dihydrochloride
≥95% (HPLC)
동의어(들):
2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-pentanamide dihydrochloride
크기 선택
크기 선택
분석
≥95% (HPLC)
양식
oil
저장 조건
desiccated
색상
colorless to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(C)C(N)C(=O)NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C12H25N3O2.2ClH/c1-3-10(2)11(13)12(16)14-4-5-15-6-8-17-9-7-15;;/h10-11H,3-9,13H2,1-2H3,(H,14,16);2*1H
InChI key
LLIHJRRZJDEKLB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터