주요 문서
SML0645
Sigma-Aldrich
Iomazenil
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Ethyl 7-iodo-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-midazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro 16-0154
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩247,660
₩247,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩247,660
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14IN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
411.19
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩247,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Ic1c2c(ccc1)[n]3c(c(nc3)C(=O)OCC)CN(C2=O)C
InChI
1S/C15H14IN3O3/c1-3-22-15(21)13-11-7-18(2)14(20)12-9(16)5-4-6-10(12)19(11)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI key
FRIZVHMAECRUBR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Iomazenil (Ro 16-0154) is a benzodiazepine competitive antagonist and partial inverse agonist.
Iomazenil (Ro 16–0154) is a benzodiazepine competitive antagonist and partial inverse agonist. Iomazenil has been shown to counteract the effects of alcohol.
특징 및 장점
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.