분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 10 meq/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S=C(N\N=C\c1ncccc1N)N
InChI
1S/C7H9N5S/c8-5-2-1-3-10-6(5)4-11-12-7(9)13/h1-4H,8H2,(H3,9,12,13)/b11-4+
InChI key
XMYKNCNAZKMVQN-NYYWCZLTSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)